Documentos Principais
900198
Sigma-Aldrich
Bis[4-(glycidyloxy)phenyl]methane
mixture of isomers
Sinônimo(s):
BFDGE, Bisphenol F diglycidyl ether
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C19H20O4
Número CAS:
Peso molecular:
312.36
Beilstein:
5349017
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Nível de qualidade
Ensaio
>88%
Formulário
liquid
pf
43-48 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
C1OC1COc2ccc(Cc3ccc(OCC4CO4)cc3)cc2
InChI
1S/C19H20O4/c1-5-16(20-10-18-12-22-18)6-2-14(1)9-15-3-7-17(8-4-15)21-11-19-13-23-19/h1-8,18-19H,9-13H2
chave InChI
XUCHXOAWJMEFLF-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
Dr. Perini and Professor Correa-Baena discuss the latest research and effort to obtain higher performance and stability of perovskite materials.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
900198-100ML4061837752056