406775
Poly[(phenyl glycidyl ether)-co-formaldehyde]
average Mn ~345
Sinônimo(s):
Phenol-formaldehyde polymer glycidyl ether, Phenol-formaldehyde polymer, oxiranylmethyl ether
About This Item
Produtos recomendados
forma
liquid
atividade específica
2.2 epoxide groups per molecule
peso molecular
average Mn ~345
índice de refração
n20/D 1.589
viscosidade
11-17 poise(lit.)
densidade
1.227 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[H]C([H])=O.C1OC1COc2ccccc2
Descrição geral
Aplicação
Características e benefícios
forma física
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2