32950
4,4′-Diaminodiphenylmethane
≥97.0% (GC)
Sinônimo(s):
4,4′-Methylenedianiline, MDA
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥97.0% (GC)
pf
88-92 °C
solubilidade
water: soluble
cadeia de caracteres SMILES
Nc1ccc(Cc2ccc(N)cc2)cc1
InChI
1S/C13H14N2/c14-12-5-1-10(2-6-12)9-11-3-7-13(15)8-4-11/h1-8H,9,14-15H2
chave InChI
YBRVSVVVWCFQMG-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
mouse ... Slc6a2(20538)
rat ... Slc6a3(24898) , Slc6a4(25553)
Aplicação
- as dummy template for bisphenols imprinting
- in the synthesis of amino modified multi-walled carbon nanotubes/polydimethylsiloxane
- as curing agent to study the kinetics of formation of epoxy resin composites
- in rubber industry as an epoxyresin hardener
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Muta. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 - STOT SE 1
Órgãos-alvo
Liver, Liver,eye - retina
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
429.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
221 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?