X1202
m-Xylylenediamine
99%
Sinônimo(s):
1,3-Benzenedimethanamine, m-XDA, 1,3-Bis(aminomethyl)benzene, α,α′-Diamino-m-xylene
About This Item
Produtos recomendados
pressão de vapor
15 mmHg ( 145 °C)
Ensaio
99%
índice de refração
n20/D 1.571 (lit.)
p.e.
265 °C/745 mmHg (lit.)
densidade
1.032 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
NCc1cccc(CN)c1
InChI
1S/C8H12N2/c9-5-7-2-1-3-8(4-7)6-10/h1-4H,5-6,9-10H2
chave InChI
FDLQZKYLHJJBHD-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- As a monomer for the synthesis of poly(vinylogous urethane) vitrimers.
- As a starting material for the synthesis of carbamate-protected multisubstituted bis-guanidine.
- For the synthesis of polyamides by catalytic dehydrogenation with diols.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1B
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?