132551
1,2-Diaminocyclohexane, mixture of cis and trans
99%
Sinônimo(s):
1,2-Cyclohexanediamine, DHC 99
About This Item
Produtos recomendados
pressão de vapor
0.4 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
99%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.49 (lit.)
p.e.
92-93 °C/18 mmHg (lit.)
densidade
0.931 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
NC1CCCCC1N
InChI
1S/C6H14N2/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h5-6H,1-4,7-8H2
chave InChI
SSJXIUAHEKJCMH-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
158.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
70 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?