M18655
4-Methoxyphenol
ReagentPlus®, 99%
Sinônimo(s):
p-Methoxyphenol, 4-Hydroxyanisole, 4-MP, HQMME, Hydroquinone monomethyl ether, MEHQ, p-Guaiacol
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
4.3 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
<0.01 mmHg ( 20 °C)
linha de produto
ReagentPlus®
Ensaio
99%
temperatura de autoignição
789 °F
p.e.
243 °C (lit.)
pf
55-57 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
COc1ccc(O)cc1
InChI
1S/C7H8O2/c1-9-7-4-2-6(8)3-5-7/h2-5,8H,1H3
chave InChI
NWVVVBRKAWDGAB-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... TYR(7299)
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
M18655-10KG | |
M18655-25KG | |
M18655-500G | 4061834041191 |
M18655-50LB | 4061832885964 |
M18655-5G | 4061834041207 |
M18655-1KG | 4061834041184 |
M18655-100G | 4061835559510 |