D131350
1,4-Dimethoxybenzene
ReagentPlus®, 99%
Sinônimo(s):
p-Methoxyanisole, Dimethylhydroquinone, Hydroquinone dimethyl ether, NSC 7483
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
4.8 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
<1 mmHg ( 20 °C)
linha de produto
ReagentPlus®
Ensaio
99%
Formulário
crystals
temperatura de autoignição
1463 °F
p.e.
213 °C (lit.)
pf
54-56 °C (lit.)
densidade
1.053 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
COc1ccc(OC)cc1
InChI
1S/C8H10O2/c1-9-7-3-5-8(10-2)6-4-7/h3-6H,1-2H3
chave InChI
OHBQPCCCRFSCAX-UHFFFAOYSA-N
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
257.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
125 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?