Documentos Principais
W238600
Sigma-Aldrich
1,4-Dimethoxybenzene
99%, FG
Sinônimo(s):
p-Methoxyanisole, Dimethylhydroquinone, Hydroquinone dimethyl ether, NSC 7483
About This Item
Fórmula linear:
C6H4(OCH3)2
Número CAS:
Peso molecular:
138.16
Número FEMA:
2386
Beilstein:
774605
Número CE:
Conselho da Europa nº:
2059
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de substância PubChem:
Número de Flavis:
4.034
NACRES:
NA.21
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
grau
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
conformidade reg.
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 172.515
densidade de vapor
4.8 (vs air)
pressão de vapor
<1 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
99%
temperatura de autoignição
1463 °F
p.e.
213 °C (lit.)
pf
54-56 °C (lit.)
densidade
1.053 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
alérgeno de fragrância
no known allergens
Organoléptico
fennel; green; sweet
cadeia de caracteres SMILES
COc1ccc(OC)cc1
InChI
1S/C8H10O2/c1-9-7-3-5-8(10-2)6-4-7/h3-6H,1-2H3
chave InChI
OHBQPCCCRFSCAX-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
1,4-Dimethoxybenzene can be used as a flavoring agent in the food industry. It s one of the main volatile constituents identified inTuber brumale, Vietnamese green tea and lotus tea.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
257.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
125 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Burdock, GA
Encyclopedia of Food and Color Additives, 1, 822-823 (1997)
Determination of volatile organic compounds from truffles via SPME-GC-MS
Journal of Chromatographic Science, 42(6), 299-305 (2004)
Flavor components in Vietnamese green tea and lotus tea.
Nguyen TT & Yamanishi T
Agricultural and Biological Chemistry, 39(6), 1263-1267 (1975)
Burdock, GA
Encyclopedia of Food and Color Additives, 1, 822-823 (1997)
Stefan Dötterl et al.
Journal of chemical ecology, 31(12), 2993-2998 (2005-11-01)
Many bees are oligolectic and collect pollen for their larvae only from one particular plant family or genus. Here, we identified flower scent compounds of two Salix species important for the attraction of the oligolectic bee Andrena vaga, which collects