Documentos Principais
1.00063
Supelco
Acetic acid (glacial)
100%, anhydrous for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Sinônimo(s):
Ácido acético, Ácido acético glacial
About This Item
Fórmula linear:
CH3CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
60.05
Beilstein:
506007
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
Número do índice EC:
200-580-7
NACRES:
NA.21
Nome do produto
Ácido acético (glacial) 100%, anhydrous for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
grau
ACS reagent
Nível de qualidade
Agency
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
densidade de vapor
2.07 (vs air)
pressão de vapor
15.4 hPa ( 20 °C)
linha de produto
EMSURE®
Ensaio
≥99.8% (alkalimetric)
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
485 °C
800 °F
potência
3310 mg/kg LD50, oral (Rat)
Lim. expl.
16 %, 92 °F
4 %, 59 °F
técnica(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
índice de refração
n20/D 1.371 (lit.)
pH
2.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
Viscosidade cinemática
1.17 cSt(20 °C)
p.e.
117-118 °C (lit.)
pf
16.2 °C (lit.)
temperatura de transição
flash point 39 °C
solubilidade
soluble 602.9 g/L
densidade
1.04 g/mL at 25 °C (lit.)
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤0.4 ppm
phosphate (PO43-): ≤0.4 ppm
sulfate (SO42-): ≤0.4 ppm
traços de cátion
Ag: ≤0.005 ppm
Al: ≤0.020 ppm
As: ≤0.010 ppm
Au: ≤0.010 ppm
B: ≤0.100 ppm
Ba: ≤0.010 ppm
Be: ≤0.005 ppm
Bi: ≤0.050 ppm
Ca: ≤0.100 ppm
Cd: ≤0.020 ppm
Co: ≤0.010 ppm
Cr: ≤0.020 ppm
Cu: ≤0.010 ppm
Fe: ≤0.050 ppm
Ga: ≤0.050 ppm
Ge: ≤0.020 ppm
Hg: ≤0.005 ppm
In: ≤0.050 ppm
K: ≤0.100 ppm
Li: ≤0.010 ppm
Mg: ≤0.050 ppm
Mn: ≤0.010 ppm
Mo: ≤0.010 ppm
Na: ≤0.200 ppm
Ni: ≤0.020 ppm
Pb: ≤0.010 ppm
Pt: ≤0.100 ppm
Sn: ≤0.050 ppm
Sr: ≤0.010 ppm
Ti: ≤0.050 ppm
Tl: ≤0.020 ppm
V: ≤0.010 ppm
Zn: ≤0.030 ppm
Zr: ≤0.050 ppm
heavy metals (as Pb): ≤0.5 ppm
cadeia de caracteres SMILES
[F2C(F2C)13F3C]C(O)=O
temperatura de armazenamento
15-25°C
InChI
1S/C2H4O2/c1-2(3)4/h1H3,(H,3,4)
chave InChI
QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
O ácido acético (glacial) a 100% (produto de grau EMSURE®) é otimizado para análises regulamentadas e aplicações laboratoriais altamente exigentes. Ele oferece a mais alta qualidade e um escopo inigualável de especificações para proporcionar controle total das condições de teste e eliminar incertezas. Esse reagente é ideal para procedimentos analíticos exigentes que precisam de limites de detecção baixos e sensibilidade máxima.
Características e benefícios
Vantagens desse produto:      
  • Trabalho em laboratório simplificado      
  • Economia de tempo e custos      
  • Comparabilidade superior dos resultados      
  • Certeza durante o uso do produto      
  • Exatidão em relação à impurezas 
  • Confiança na análise e produção
Informações legais
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
FlameCorrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
102.2 °F
Ponto de fulgor (°C)
39 °C
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4
1 of 4
Ácido acético glacial, ReagentPlus®, ≥99%
Sigma-Aldrich
A6283
Ácido acético
Acetic acid 96% for analysis EMSURE®
Supelco
1.00062
Acetic acid 96%
Ácido acético Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
Supelco
AX0073
Ácido acético
Artigos
HPTLC-MS was used to analyze stevioside and rebaudioside in artificial sweeteners, stevia plants, cola and isotonic drinks with a minimum of sample preparation.
Protocolos
Photometric determination with Ammonium vanadate
Ascorbic acid in fruit juices - photometric determination with Tillmann's reagent
Aripiprazole is an atypical antipsychotic and a partial dopamine agonist. It is primarily used in the treatment of schizophrenia, bipolar disorder, major depressive disorder, tic disorders, and irritability associated with autism. Aripiprazole was first approved by the U.S. Food and DrugAdministration in November 2002 for schizophrenia and by the European Medicines Agency in June 2004 for acute manic and mixed episodes associated with bipolar disorder.
broad spectrum insecticide, egradation product, phenylpyrazole pesticide, World Health Organization (WHO), HPLC, UV, testing of Fipronil and Fipronil sulfone in Food
Ver tudo
Conteúdo relacionado
Glass bottles are ideal for storing acids because they are inert and offer a long shelf life.