Documentos Principais
1.00056
SAFC
Ácido acético
(glacial) 100%, EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., BP, ChP, JP, E 260, USP
Fabricação farmacêutica
Sinônimo(s):
Ácido acético, Ácido acético glacial
About This Item
Fórmula linear:
CH3CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
60.05
Beilstein:
506007
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
Número E:
E260
Número do índice EC:
200-580-7
Agency
BP
ChP
JP
Ph. Eur.
USP
Nível de qualidade
densidade de vapor
2.07 (vs air)
pressão de vapor
15.4 hPa ( 20 °C)
linha de produto
EMPROVE® EXPERT
Ensaio
≥99.8-100.5% (alkalimetric)
forma
liquid
temperatura de autoignição
485 °C
800 °F
Lim. expl.
16 %, 92 °F
4 %, 59 °F
concentração
100%
técnica(s)
API processing | polymorph screening: suitable
índice de refração
n20/D 1.371 (lit.)
pH
2.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
kinematic viscosity
1.17 cSt(20 °C)
pb
117-118 °C (lit.)
pf
16.2 °C (lit.)
temperatura de transição
flash point 39 °C
solubilidade
soluble 602.9 g/L
densidade
1.04 g/mL at 25 °C (lit.)
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤0.0002%
sulfate (SO42-): ≤0.0005%
traços de cátion
Al: ≤0.00005%
As: ≤0.00010%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
Hg: ≤0.00010%
Pb: ≤0.00005%
Zn: ≤0.0005%
heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
aplicação(ões)
liquid formulation
pharmaceutical
semi-solid formulation
temperatura de armazenamento
15-25°C
cadeia de caracteres SMILES
[F2C(F2C)13F3C]C(O)=O
InChI
1S/C2H4O2/c1-2(3)4/h1H3,(H,3,4)
chave InChI
QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Encontrar o excipiente certo que corresponde às suas necessidades, bem como às demandas regulatórias, pode ser um desafio difícil na formulação. Com o nosso conhecimento profundo em aplicações e o nosso conhecimento especializado em questões regulatórias, apoiamos você em todas as etapas de desenvolvimento, escalonamento e produção.
Como parte de nosso programa Emprove®, nossas matérias-primas são fornecidas com uma documentação extensa para facilitar a conformidade de seu produto farmacêutico e biofarmacêutico, transparência total da cadeia de suprimentos e mitigação de riscos. Nosso portfólio SAFC® de produtos de alta qualidade para formulação e produção biofarmacêutica e farmacêutica suporta rigorosos procedimentos de controle de qualidade e é produzido em conformidade com as diretrizes relevantes de BPF atuais.
Aplicação
O ácido acético pode ser usado como agente acidificante e componente de tampão em várias formulações farmacêuticas e processos de produção, incluindo, por exemplo, o fracionamento de plasma.
Informações legais
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
FlameCorrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
102.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
39 °C - closed cup