Key Documents
1.00317
Supelco
Hydrochloric acid
37%, for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Sinônimo(s):
Ácido clorídrico
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
HCl
Número CAS:
Peso molecular:
36.46
Beilstein:
1098214
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352301
NACRES:
NA.21
product name
Ácido clorídrico, fuming 37%, for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
grau
ACS reagent
Nível de qualidade
Agency
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
densidade de vapor
1.3 (vs air)
pressão de vapor
190 hPa ( 20 °C)
3.23 psi ( 21.1 °C)
7.93 psi ( 37.7 °C)
linha de produto
EMSURE®
forma
liquid
concentração
37.0-38.0% HCl
Impurezas
≤0.010 ppm As (Arsenic)
≤0.010 ppm Ba (Barium)
≤0.010 ppm Be (Beryllium)
≤0.010 ppm Cd (Cadmium)
≤0.010 ppm Co (Cobalt)
≤0.010 ppm Cr (Chromium)
≤0.010 ppm Cu (Copper)
≤0.010 ppm Hg (Mercury)
≤0.010 ppm Li (Lithium)
≤0.010 ppm Mn (Manganese)
≤0.010 ppm Mo (Molybdenum)
≤0.010 ppm Pb (Lead)
≤0.010 ppm Sr (Strontium)
≤0.010 ppm V (Vanadium)
≤0.020 ppm Ag (Silver)
≤0.020 ppm Ge (Germanium)
≤0.020 ppm Ni (Nickel)
≤0.020 ppm Ti (Titanium)
≤0.020 ppm Tl (Thallium)
≤0.020 ppm Zr (Zirconium)
≤0.050 ppm Au (Gold)
≤0.050 ppm Bi (Bismuth)
≤0.050 ppm Ga (Gallium)
≤0.050 ppm Sn (Tin)
≤0.100 ppm B (Boron)
≤0.100 ppm Fe (Iron)
≤0.100 ppm K (Potassium)
≤0.100 ppm Pt (Platinum)
≤0.150 ppm Al (Aluminium)
≤0.300 ppm Mg (Magnesium)
≤0.300 ppm Zn (Zinc)
≤0.4 ppm Free chlorine (Cl)
≤0.5 ppm Phosphate (PO4)
≤0.5 ppm Sulfate (SO4)
≤0.5 ppm Sulfite (SO3)
≤0.500 ppm Ca (Calcium)
≤0.500 ppm Na (Sodium)
≤1 ppm Heavy metals (as Pb)
≤1 ppm NH? (Ammonium)
≤10 ppm Non volatile matter
≤50 ppm Bromide (Br)
cadeia de caracteres SMILES
Cl
resíduo de ignição
≤3 ppm (as SO4)
cor
APHA: ≤10
pH
<1 (20 °C in H2O)
pb
>100 °C (lit.)
densidade
1.070 g/cm3 at 20 °C (lit.)
1.19 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/ClH/h1H
chave InChI
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Teor (alcalimétrico): 37,0%-38,0%
Identidade: passa no teste
Cor: ≤ 10 na escala de Hazen
Aspecto: passa no teste
Aspecto da solução: passa no teste
Resíduo em ignição (como SO₄): ≤ 3 ppm
Data de validade: consulte o rótulo do produto
Em conformidade com a especificação ACS para uso geral
Informações legais
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
Protocolos
Photometric determination with Chromazurole S subsequent to fusion melting
Photometric determination with Chromazurole S subsequent to acid mineralisation; DIN decomposition
Photometric determination subsequent to acid mineralisation
Conteúdo relacionado
Glass bottles are ideal for storing acids because they are inert and offer a long shelf life.