Documentos Principais
1.06498
Supelco
Hidróxido de sódio
pellets for analysis EMSURE®
Sinônimo(s):
‘Soda cáustica’
About This Item
Fórmula linear:
NaOH
Número CAS:
Peso molecular:
40.00
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352305
Número do índice EC:
215-185-5
NACRES:
NA.21
Nível de qualidade
Agency
suitable for SM 4500 - NH3
densidade de vapor
>1 (vs air)
pressão de vapor
<18 mmHg ( 20 °C)
3 mmHg ( 37 °C)
linha de produto
EMSURE®
Ensaio
≥99% NaOH basis (acidimetric)
Formulário
pellets
Impurezas
≤0.0003% Total nitrogen (N)
pH
>14 (20 °C, 100 g/L in H2O)
pf
318 °C (lit.)
solubilidade
1090 g/L
densidade
2.13 g/cm3 at 20 °C
traços de ânion
carbonate (as Na2CO3): ≤1%
chloride (Cl-): ≤0.012%
phosphate (PO43-): ≤0.0005%
silicate (as SiO2): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.010%
traços de cátion
Al: ≤0.0005%
As: ≤0.0001%
Ca: ≤0.0005%
Cu: ≤0.0002%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.05%
Mg: ≤0.0005%
Ni: ≤0.00025%
Pb: ≤0.0005%
Zn: ≤0.001%
heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[OH-].[Na+]
InChI
1S/Na.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
chave InChI
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Descrição geral
Hidróxido de sódio (soda cáustica) é uma fonte inorgânica de íons de hidróxido que pode ser usada para alquilar fenóis, álcoois, aldeídos e cetonas. NaOH também pode ser usado para converter amidas em aminas, produzir diclorocarbenos e na saponificação de derivados de ácido carboxílico.
Aplicação
Pode-se utilizar hidróxido de sódio:
  • Como desprotonador na síntese de nanopartículas da estrutura de imidazolato zeolítico (ZIF-94).
  • Como agente precipitante na síntese de nanopartículas de NiO (óxido de níquel) usando nitrato de níquel.
  • Como um controlador de pH na síntese de cromito de zinco (ZnCr2O4) pó de óxido de nitrato de zinco e nitrato de cromo por processo hidrotérmico.
Nota de análise
Teor (acidimétrico, NaOH): ≥ 99,0%
Carbonato (como Na₂CO₃): ≤ 1,0%
Cloreto (Cl): ≤ 0,012%
Fosfato (PO₄): ≤ 0,0005%
Silicato (SiO₂): ≤ 0,001%
Sulfato (SO₄): ≤ 0,010%
Nitrogênio (N) total: ≤ 0,0003%
Metais pesados (como Pb): ≤ 0,0005%
Al (alumínio): ≤ 0,0005%
As (arsênico): ≤ 0,0001%
Ca (cálcio): ≤ 0,0005%
Cu (cobre): ≤ 0,0002%
Fe (ferro): ≤ 0,0005%
K (potássio): ≤ 0,05
Mg (magnésio): ≤ 0,0005%
Ni (níquel): ≤ 0,00025%
Pb (chumbo): ≤ 0,0005 %
Zn (zinco): ≤ 0,001%
Informações legais
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3
Protocolos
Photometric determination using the iron(III)/mercury thiocyanate method after fusion melting
Photometric or turbidimetric determination subsequent to water extraction/fusion melting