06203
Hidróxido de sódio
puriss., meets analytical specification of Ph. Eur., BP, NF, E524, 98-100.5%, pellets
Sinônimo(s):
‘Soda cáustica’
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
>1 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
<18 mmHg ( 20 °C)
3 mmHg ( 37 °C)
grau
puriss.
Ensaio
98-100.5%
Formulário
pellets
qualidade
meets analytical specification of Ph. Eur., BP, NF, E524
Impurezas
≤0.0005% total nitrogen (N)
≤0.002% heavy metals (as Pb)
≤0.5% Na2CO3
pf
318 °C (lit.)
solubilidade
water: soluble 1260 g/L at 20 °C
densidade
2.13 g/cm3 at 20 °C
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤20 mg/kg
phosphate (PO43-): ≤10 mg/kg
silicate (as SiO2): ≤100 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤30 mg/kg
traços de cátion
Al: ≤10 mg/kg
As: ≤2 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Fe: ≤10 mg/kg
Hg: ≤1 mg/kg
K: ≤1000 mg/kg
Pb: ≤0.5 mg/kg
cadeia de caracteres SMILES
[OH-].[Na+]
[OH-].[Na+]
InChI
1S/Na.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
chave InChI
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Descrição geral
Aplicação
- A reagent in the gold-catalyzed selective oxidation of glycerol to glyceric acid.
- A catalyst for the cross-dehydrogenative coupling of alcohols and hydrosilanes to synthesize silyl ethers.
- A base in the transition-metal free Sonogashira-type couplings of aryl halides and alkynes to synthesize ynones in the presence of PEG as a phase-transfer agent.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?