06005
Hidróxido de potássio
puriss., meets analytical specification of Ph. Eur., BP, 85-100.5%, pellets
Sinônimo(s):
Potassa cáustica
About This Item
Produtos recomendados
pressão de vapor
1 mmHg ( 719 °C)
Nível de qualidade
grau
puriss.
Ensaio
85-100.5%
forma
pellets
qualidade
meets analytical specification of Ph. Eur., BP
Impurezas
residual solvents, complies
≤0.0005% heavy metals (as Pb)
≤0.0005% total nitrogen (N)
≤1% K2CO3
pH
~13.5 (25 °C, 5.6 g/L)
pf
361 °C (lit.)
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
phosphate (PO43-): ≤10 mg/kg
silicate (as SiO2): ≤100 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤20 mg/kg
traços de cátion
Al: ≤10 mg/kg
As: ≤3 mg/kg
Ca: ≤20 mg/kg
Fe: ≤10 mg/kg
Na: ≤1%
cadeia de caracteres SMILES
[OH-].[K+]
InChI
1S/K.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
chave InChI
KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1