60370
Hidróxido de potássio
puriss. p.a., ≥86% (T), pellets
Sinônimo(s):
Potassa cáustica
About This Item
Produtos recomendados
pressão de vapor
1 mmHg ( 719 °C)
grau
puriss. p.a.
Ensaio
≥86% (T)
Formulário
pellets
Impurezas
≤0.0005% total nitrogen (N)
≤0.6% potassium carbonate (K2CO3)
pH
~13.5 (25 °C, 5.6 g/L)
pf
361 °C (lit.)
solubilidade
alcohol: soluble(lit.)
water: soluble(lit.)
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
phosphate (PO43-): ≤5 mg/kg
silicate (as SiO2): ≤5 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤40 mg/kg
traços de cátion
Ag: ≤5 mg/kg
Al: ≤5 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
Hg: ≤0.1 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Na: ≤5000 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
cadeia de caracteres SMILES
[OH-].[K+]
InChI
1S/K.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
chave InChI
KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M
Descrição geral
Aplicação
- As an etching agent for the laser modified silica glass. It selectively facilitates etching on exposure to femtosecond laser.
- As a catalyst for the transformation of palm oil along with methanol to methyl esters, via transesterification reaction.
- Preparation of potassium hydroxide catalyst supported on palm shell activated carbon, which is used for the transesterification of palm oil.
- To improve the catalytic efficacy of X, Y and ZSM (Zeolite Socony Mobil)-5 zeolites during the synthesis of methyl methacrylate.
Outras notas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?