Merck
Todas as fotos(5)
Documentos Principais
30315
Sigma-Aldrich
Iodeto de potássio
puriss. p.a., reag. ISO, reag. Ph. Eur., ≥99.0%
About This Item
Fórmula linear:
KI
Número CAS:
Peso molecular:
166.00
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.21
Agency
USP/NF
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
pressão de vapor
1 mmHg ( 745 °C)
descrição
REDUCING SUBSTANCES complying
grau
puriss. p.a.
Ensaio
≥99.0%
99.0-100.5% (calc. to the dried substance)
Formulário
solid
Impurezas
≤0.0005% heavy metals (as Pb)
≤0.001% total nitrogen (N)
≤0.005% thiosulfate (S2O3)
≤0.02% free alkali (as KOH)
perda
≤0.5% loss on drying, 105 °C
pH
6.0-8.0 (20 °C, 5%)
pf
681 °C (lit.)
traços de ânion
bromide, chloride (as Cl-): ≤100 mg/kg
iodate (IO3-): ≤2 mg/kg
phosphate (PO43-): ≤10 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤10 mg/kg
traços de cátion
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤20 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Fe: ≤3 mg/kg
Mg: ≤10 mg/kg
Na: ≤300 mg/kg
cadeia de caracteres SMILES
[K+].[I-]
InChI
1S/HI.K/h1H;/q;+1/p-1
chave InChI
NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M
Descrição geral
O iodeto de potássio (KI) é um composto químico que pode ser usado como uma fonte de íons iodeto para reações de deslocamento nucleofílico. Durante a oxidação eletroquímica de aldeídos, ele atua como um mediador. Na presença de um ácido, ele pode clivar alguns éteres. O KI pode iodar compostos aromáticos e organotitálio na presença de um agente oxidante. Além disso, ele pode formar ésteres S tiossulfônicos simétricos ao reagir com cloretos de sulfonila.
Aplicação
O iodeto de potássio é usado como:
  • uma fonte de iodo na síntese de 1-iodoalcinos e iodofenóis a partir de alcinos e fenóis usando hidroperóxido de terc-butila (TBHP) como oxidante.
  • Um catalisador na síntese de oxindóis sulfonados por arilsulfonilação de alcenos ativados usando sulfonil-hidrazidas como precursor sulfonílico e água como solvente.
  • Um inibidor de degradação oxidativa para reduzir a degradação oxidativa da monoetanolamina (MEA).
Pictogramas
Health hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
STOT RE 1 Oral
Órgãos-alvo
Thyroid
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 8
1 of 8
Iodeto de potássio for inorganic trace analysis, 99.995 Suprapur®
Supelco
1.05044
Iodeto de potássio
Iodo puriss., meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP, 99.8-100.5%
Sigma-Aldrich
03002
Iodo
Iodeto de potássio EMPROVE® API, Ph. Eur., BP, ChP, JP, USP
SAFC
1.05040
Iodeto de potássio
Iodeto de potássio Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1360
Iodeto de potássio
Ácido acético glacial, puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur., ≥99.8%
Sigma-Aldrich
33209
Ácido acético
Y Miyachi et al.
The British journal of dermatology, 107(2), 209-214 (1982-08-01)
The effects of potassium iodide, colchicine and dapsone on the in vitro generation of polymorphonuclear leukocyte (PMN)-derived oxygen intermediates were investigated. These three drugs have beneficial effects on those conditions in which PMNs play an important pathogenetic role. Three oxygen
H B Li et al.
Journal of chromatography. A, 918(2), 335-339 (2001-06-16)
A novel method for the determination of iodide by size exclusion chromatography was established. The method was simple and highly sensitive with good precision. Iodide was converted to iodine, then sequestered with starch, and separated from the matrix using a
V Witko-Sarsat et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 161(5), 2524-2532 (1998-09-02)
We previously demonstrated the presence of advanced oxidation protein products (AOPP), a novel marker of oxidative stress in the plasma of uremic patients receiving maintenance dialysis. The present study in a cohort of 162 uremic patients showed that plasma concentrations
Alumina-supported potassium iodide as a heterogeneous catalyst for biodiesel production from soybean oil.
Xie W and Li H.
J. Mol. Catal. A: Chem., 255(1), 1-9 (2006)
Pietro Santulli et al.
Human reproduction (Oxford, England), 30(1), 49-60 (2014-11-08)
Are protein oxidative stress markers [thiols, advanced oxidation protein products (AOPP), protein carbonyls and nitrates/nitrites] in perioperative peritoneal fluid higher in women with histologically proven endometriosis when compared with endometriosis-free controls? Protein oxidative stress markers are significantly increased in peritoneal