Documentos Principais
PX1507
Supelco
Iodeto de potássio
granular, Meets ACS Specifications GR ACS
About This Item
Fórmula linear:
KI
Número CAS:
Peso molecular:
166.00
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
Número do índice EC:
231-659-4
Ensaio:
≥99.0%
Formulário:
granular
pressão de vapor
1 mmHg ( 745 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.0%
Formulário
granular
Impurezas
≤0.005% Insoluble matter
perda
≤0.2% loss on drying, 150°C
cor
white
pH
6.9 (20 °C, 50 g/L in H2O)
p.e.
1325 °C/1013 hPa
pf
681 °C (lit.)
traços de ânion
chloride, bromide (as Cl)-: ≤0.01%
iodate (IO3-): ≤3 ppm
phosphate (PO43-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
traços de cátion
Ba: ≤0.002%
Ca: ≤0.002%
Fe: ≤3 ppm
Mg: ≤0.001%
Na: ≤0.005%
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
[K+].[I-]
InChI
1S/HI.K/h1H;/q;+1/p-1
chave InChI
NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M
Categorias relacionadas
Aplicação
granular, Meets ACS Specifications GR ACS
Nota de análise
Assay99.0% minBarium (Ba)0.002% maxCalcium (Ca)0.002% maxChloride and bromide (as Cl)0.01% maxColorWhiteFormGranulesHeavy metals (as Pb)5ppm maxInsoluble matter0.005% maxIodate (IO3)3ppm maxIron (Fe)3ppm maxLoss on drying (150°C)0.2% maxMagnesium (Mg)0.001% maxPhosphate (PO4)0.001% maxSodium (Na)0.005% maxSulfate (SO4)0.005% maxpH of a 5% solution at 25°C6.0-9.2
Pictogramas
Health hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
STOT RE 1 Oral
Órgãos-alvo
Thyroid
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4