1.04165
Cloreto de potássio
granulated, EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., BP, JP, USP
Fabricação farmacêutica
About This Item
Produtos recomendados
Agency
BP
JP
Ph. Eur.
USP
Nível de qualidade
linha de produto
EMPROVE® EXPERT
Formulário
granular
pf
770 °C (lit.)
densidade
1.98 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
ophthalmics
parenterals
pharma/biopharma processes
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[Cl-].[K+]
InChI
1S/ClH.K/h1H;/q;+1/p-1
chave InChI
WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
Descrição geral
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Aplicação
Due to its low microbial and endotoxin limits, Potassium chloride granulated Emprove® Expert is especially suitable for high-risk applications.
Informações legais
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1