P9541
Cloreto de potássio
for molecular biology, ≥99.0%
Sinônimo(s):
KCl
About This Item
Produtos recomendados
grau
Molecular Biology
for molecular biology
Ensaio
≥99.0%
Formulário
powder
pf
770 °C (lit.)
densidade
1.98 g/mL at 25 °C (lit.)
traços de cátion
Fe: ≤3 ppm
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
atividade externa
DNAse (exonuclease), NICKase (endonuclease), RNAse, and protease, none detected
cadeia de caracteres SMILES
[Cl-].[K+]
InChI
1S/ClH.K/h1H;/q;+1/p-1
chave InChI
WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
Descrição geral
Aplicação
- as a component of Danieau medium and also used in the preparation of phosphate buffer saline
- in the preparation of electrolyte solution for electrochemical impedance spectroscopy and cyclic voltammetry measurements
- as a component of HEPES (4-(2-hydroxyethyl)-1-piperazineethanesulfonic acid)-buffered Tyrode′s solution
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Protocolos
TE Buffer; Elution Buffer; 10x Ligation Buffer; 0.5 M PIPES Buffer; Inoue Transformation Buffer
In Situ Hybridization of Whole-Mount Mouse Embryos with RNA Probes: Hybridization, Washes, and Histochemistry