Documentos Principais
1.04936
Supelco
Cloreto de potássio
for analysis EMSURE®
About This Item
Fórmula linear:
KCl
Número CAS:
Peso molecular:
74.55
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
Número do índice EC:
231-211-8
NACRES:
NA.21
Nível de qualidade
linha de produto
EMSURE®
Ensaio
≥99.5% (silver nitrate titration)
Formulário
solid
potência
2600 mg/kg LD50, oral (Rat)
Impurezas
≤0.01% In water insoluble matter
pH
5.5-8.0 (25 °C, 50 g/L in H2O)
p.e.
1413 °C/1013 hPa
pf
770 °C (lit.)
solubilidade
347 g/L
densidade
1.98 g/mL at 25 °C (lit.)
densidade volumétrica
1000 kg/m3
traços de ânion
bromide (Br-): ≤0.05%
iodide (I-): ≤0.002%
phosphate (PO43-): ≤0.0005%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
traços de cátion
Ba: ≤0.001%
Ca: ≤0.001%
Fe: ≤0.0003%
Mg: ≤0.002%
N: ≤0.001%
Na: ≤0.02%
heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[Cl-].[K+]
InChI
1S/ClH.K/h1H;/q;+1/p-1
chave InChI
WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
Aplicação
Pode ser usado no preparo de solução salina tamponada com fosfato e na extração e solubilização de proteínas.
Nota de análise
Teor (argentométrico): ≥ 99,5%
Matéria insolúvel em água: ≤ 0,01%
valor de pH (5%; água): 5,5-8,0
Brometo (Br): ≤ 0,05%
Iodeto (I): ≤ 0,002%
Fosfato (PO₄): ≤ 0,0005%
Sulfato (SO₄): ≤ 0,005%
Nitrogênio (N) total: ≤ 0,001%
Metais pesados (como Pb): ≤ 0,0005%
Ba (bário): ≤ 0,001%
Ca (cálcio): ≤ 0,001%
Fe (ferro): ≤ 0,003%
Mg (magnésio): ≤ 0,002%
Na (sódio): ≤ 0,02%
Informações legais
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1