Documentos Principais
1.04938
Supelco
Cloreto de potássio
99.999 Suprapur®, for inorganic trace analysis
About This Item
Fórmula linear:
KCl
Número CAS:
Peso molecular:
74.55
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
Número do índice EC:
231-211-8
NACRES:
NB.21
grau
for inorganic trace analysis
Nível de qualidade
Ensaio
99.999%
Formulário
solid
potência
2600 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
5.5-8.0 (25 °C, 50 g/L in H2O)
p.e.
1413 °C/1013 hPa
pf
770 °C (lit.)
solubilidade
347 g/L
densidade
1.98 g/mL at 25 °C (lit.)
densidade volumétrica
1000 kg/m3
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[Cl-].[K+]
InChI
1S/ClH.K/h1H;/q;+1/p-1
chave InChI
WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
Aplicação
Pode ser usado no preparo de solução salina tamponada com fosfato e na extração e solubilização de proteínas.
Nota de análise
Pureza (metálica): ≥99,999%
Teor (argentométrico): ≥99,5%
Fosfato (PO₄): ≤5 ppm
Sulfato (SO₄): ≤10 ppm
Nitrogênio (N) total: ≤10 ppm
Al (alumínio): ≤0,010 ppm
Ba (bário): ≤1,0 ppm
Ca (cálcio): ≤0,10 ppm
Cd (cádmio): ≤0,005 ppm
Ce (cério): ≤0,010 ppm
Co (cobalto): ≤0,005 ppm
Cr (crômio): ≤0,010 ppm
Cu (cobre): ≤0,005 ppm
Eu (európio): ≤0,005 ppm
Fe (ferro): ≤0,01 ppm
La (lantânio): ≤0,005 ppm
Li (lítio): ≤0,4 ppm
Mg (magnésio): ≤0,05 ppm
Mn (manganês): ≤0,010 ppm
Na (sódio): ≤5,0 ppm
Ni (níquel): ≤0,010 ppm
Pb (chumbo): ≤0,010 ppm
Sc (escândio): ≤0,005 ppm
Sm (samário): ≤0,005 ppm
Sr (estrôncio): ≤0,10 ppm
Tl (tálio): ≤0,01 ppm
Y (ítrio): ≤0,005 ppm
Yb (itérbio): ≤0,005 ppm
Zn (zinco): ≤0,020 ppm
Informações legais
SUPRAPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4