60130
Cloreto de potássio
puriss. p.a., ≥99.5% (AT)
About This Item
Produtos recomendados
grau
puriss. p.a.
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.5% (AT)
Formulário
powder or crystals
Impurezas
≤0.001% total nitrogen (N)
pH
5.5-8.0 (20 °C, 50 mg/mL in H2O)
pf
770 °C (lit.)
densidade
1.98 g/mL at 25 °C (lit.)
traços de ânion
bromide (Br-): ≤700 mg/kg
iodide (I-): ≤20 mg/kg
phosphate (PO43-): ≤5 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤30 mg/kg
traços de cátion
Ca: ≤50 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤2 mg/kg
Mg: ≤10 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤200 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
cadeia de caracteres SMILES
[Cl-].[K+]
InChI
1S/ClH.K/h1H;/q;+1/p-1
chave InChI
WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?