Key Documents
1.04817
Supelco
Cloreto de potássio
3 mol/l, for storage and filling of electrodes
About This Item
Fórmula linear:
KCl
Número CAS:
Peso molecular:
74.55
Beilstein:
1711999
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
NACRES:
NA.21
product name
Cloreto de potássio, 3 mol/l
Nível de qualidade
forma
liquid
adequação da reação
reaction type: Complexometric reactions
técnica(s)
titration: suitable
pH
5.5 (20 °C in H2O)
densidade
1.13 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
15-25°C
cadeia de caracteres SMILES
[Cl-].[K+]
InChI
1S/ClH.K/h1H;/q;+1/p-1
chave InChI
WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
Aplicação
  • Configuração do chipe do ressonador de onda acústica de superfície para a eliminação das respostas de condutividade interferentes: Este estudo introduz uma nova aplicação de solução de cloreto de potássio na calibração de chipes ressonadores de onda acústica de superfície, eliminando interferências de condutividade em medições sensíveis. Essa tecnologia é crucial para o aprimoramento da precisão tanto na ciência de materiais quanto nos campos biotecnológicos, oferecendo ferramentas analíticas robustas para pesquisadores e desenvolvedores (Rapp BE et al., 2024).
  • Desenvolvimento de um novo procedimento de microextração em fase líquida homogênea contínua: Destacando o uso de solução de cloreto de potássio no desenvolvimento de novas técnicas de microextração para análise bioquímica, este estudo demonstra a utilidade do cloreto de potássio na melhora da detecção de aminas alifáticas em amostras biológicas complexas. Esse avanço apoia a indústria farmacêutica e a pesquisa clínica, promovendo melhores métodos analíticos (Shagaghipour S et al., 2024).
  • Explorar o potencial terapêutico do suco de romã para o relaxamento uterino: Esta pesquisa explora a biocompatibilidade e a eficácia da solução de cloreto de potássio usada junto com agentes naturais para tratamentos médicos, enfatizando seu papel no aprimoramento da administração de medicamentos e estratégias de tratamento no setor farmacêutico. O foco do estudo em tratamentos não invasivos mostra o potencial para aplicações mais amplas na área da saúde (Al-Habib OAM et al., 2024).
  • Um método simples e econômico para fabricar nanocanais únicos ao incorporar nanofibras de óxido de polietileno eletrofiado: A solução de cloreto de potássio é usada aqui para criar nanocanais precisos, um componente crítico na ciência de materiais para o desenvolvimento de materiais avançados com propriedades específicas de transporte de íons. Esta pesquisa contribui significativamente para o campo da nanotecnologia, melhorando os processos de fabricação utilizados em aplicações industriais (Zhou L et al., 2024).
  • Efeitos de sais inorgânicos na fase separação de solutos parcialmente miscíveis: Investigando os efeitos da solução de cloreto de potássio nos processos de separação de fase, este estudo fornece percepções que são cruciais para o desenvolvimento de novos materiais e a melhoria das técnicas de separação industrial. Os achados são especialmente relevantes na engenharia ambiental e química, onde o controle preciso sobre o comportamento de fase é essencial (Zhao DY et al., 2024).
Nota de análise
Concentração c(KCl) = 3 mol/l
concentração: 2,9-3,1 mol/l
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1