Documentos Principais
NIST999C
Potassium chloride
Primary Standard, NIST® SRM®
Sinônimo(s):
Potassium chloride
About This Item
Fórmula linear:
KCl
Número CAS:
Peso molecular:
74.55
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Nome do produto
Cloreto de potássio, NIST®SRM®
Formulário
powder
embalagem
pkg of 30 g
fabricante/nome comercial
NIST®
pf
770 °C (lit.)
densidade
1.98 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
general analytical
temperatura de armazenamento
15-25°C
cadeia de caracteres SMILES
[Cl-].[K+]
InChI
1S/ClH.K/h1H;/q;+1/p-1
chave InChI
WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
Descrição geral
This Standard Reference Material (SRM) is intended for use as an analytical standard of known potassium (K) and chloride (Cl?) content. This lot of potassium chloride (KCl) was prepared to ensure a material of high purity and homogeneity and has been assayed after drying at 500 °C. A unit of SRM 999c consists of a single glass bottle containing 30 g of the material.
SRM 999C_cert
SRM 999C_SDS
Aplicação
Pode ser usado no preparo de solução salina tamponada com fosfato e na extração e solubilização de proteínas.
Outras notas
Certified for the analytes listed below.
Potassium (K), Chlorine (Cl), Potassium chloride (KCl)
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Bromine (Br), Alkalinity (as KOH), Aluminum (Al), Calcium (Ca), Fluorine (F), Sodium (Na), Rubidium (Rb), Sulfur (S), Silicon (Si)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Informações legais
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)