Documentos Principais
1.02410
Supelco
Carbonato de cálcio
volumetric standard, secondary reference material for complexometry, traceable to NIST Standard Reference Material (SRM) Certipur® Reag. USP
About This Item
Fórmula linear:
CaCO3
Número CAS:
Peso molecular:
100.09
Beilstein:
8008338
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
Número do índice EC:
207-439-9
NACRES:
NA.24
Agency
ISO 17025
reag. USP
Nível de qualidade
Formulário
solid
potência
6450 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
técnica(s)
titration: suitable
pH
9.5-10.5 (20 °C, 100 g/L in H2O, slurry)
pf
825 °C (decomposition)
densidade
2.93 g/mL at 25 °C (lit.)
densidade volumétrica
300‑1400 kg/m3
temperatura de armazenamento
15-25°C
cadeia de caracteres SMILES
[Ca++].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.Ca/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+2/p-2
chave InChI
VTYYLEPIZMXCLO-UHFFFAOYSA-L
Descrição geral
O padrão volumétrico de carbonato de cálcio é fabricado sob condições rigorosas e medido com a maior precisão possível. Sua fração de massa é determinada por titulação potenciométrica e ele é qualificado em um laboratório com certificação DIN EN ISO/IEC 17025.
Visite Certificados ISO e Autoavaliações de qualidade do local para acessar os certificados atuais de acreditação.
Faça o download de seu certificado em http://www.sigma-aldrich.com para visualizar os valores certificados, incluindo a incerteza e a data de validade.
Aplicação
Ele é usado como material de referência certificado (CRM) para a padronização de soluções volumétricas em titulações complexométricas, de acordo com a USP e a Ph. Eur.
Características e benefícios
  • Disponível na forma sólida em um frasco de vidro seguro para garantir sua estabilidade durante toda a validade, até ser aberto.
  • Material de referência certificado conforme a norma ISO 17034
  • Material de alta pureza atribuível aos SRMs do NIST
  • Qualificado em um laboratório com certificação DIN EN ISO/IEC 17025
  • De acordo com o capítulo de reagentes da USP e Ph. Eur
  • Alta qualidade, proporcionando determinações precisas de títulos
  • Acompanha certificado de análise (CoA)
Embalagem
Números de estoque SKU com final "3" são SmartChemicals com etiqueta RFID para transferência perfeita de dados para o instrumento, por exemplo: xxxxxx1003 ou xxxxxxx 4003. Mais informações em www.sigmaaldrich.com/SmartChemicals
Informações legais
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4
1 of 4
Artigos
The titer determination or standardization of a titration solution is essential for accurate and reliable titration results. High quality solutions verified by high quality standards are the base for a reliable determinations.