Documentos Principais
1.09074
Supelco
Sulfuric acid solution
c(H₂SO₄) = 0.05 mol/l (0.1 N), reag. USP, ready-to-use volumetric solution for titration, Titriplex®
Sinônimo(s):
Ácido sulfúrico
About This Item
Fórmula linear:
H2SO4
Número CAS:
Peso molecular:
98.08
Beilstein:
2037554
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352301
NACRES:
NA.21
Nome do produto
Ácido sulfúrico, c(H2SO4) = 0.05 mol/l (0.1 N), Titripur®, reag. USP
Agency
reag. USP
suitable for SM 2310
suitable for SM 2320
Nível de qualidade
linha de produto
Titripur®
Formulário
liquid
qualidade
Analyzed in our ISO 17025 accredited QC lab
adequação da reação
reaction type: Acid-base reactions
embalagem
Titripac® of
concentração
0.05 M
técnica(s)
titration: suitable
pH
1.3 (20 °C in H2O)
densidade
1.00 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
15-25°C
cadeia de caracteres SMILES
OS(O)(=O)=O
InChI
1S/H2O4S/c1-5(2,3)4/h(H2,1,2,3,4)
chave InChI
QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
  • Extração de nanocristais de celulose e nanopartículas de lignina de Lemna minor L.: Hidrólise ácida da biomassa branqueada e tratada com líquido iônico.: Esta pesquisa explora a extração de nanocristais de celulose e nanopartículas de lignina usando hidrólise de ácido sulfúrico, destacando sua importância no desenvolvimento de biomateriais sustentáveis (Puglia et al., 2024).
  • Produção e caracterização de nanocelulose da fibra Maguey (Agave cantala).: O estudo utiliza ácido sulfúrico para a produção e caraterização da nanocelulose da fibra Maguey, destacando seu potencial no avanço de biocompósitos (Sumarago et al., 2024).
  • Estabilidade e estrutura de clusters de bissulfato de amônio de glicina potencialmente relevantes para a atmosfera.: Este artigo investiga a estabilidade e a estrutura de clusters de bissulfato de amônio de glicina, fornecendo informações sobre a química atmosférica e o papel do ácido sulfúrico na formação de aerossóis (Hariharan et al., 2024).
  • Carbonitretos de nióbio e titânio nanoestruturados como suportes de eletrocatalisadores.: Examina o uso de ácido sulfúrico na síntese de carbonitretos nanoestruturados de nióbio e titânio, essenciais para melhorar os suportes de eletrocatalisadores em aplicações de energia (McLeod et al., 2024).
  • Síntese e caracterização de nanopartículas de hidroxiapatita de hidróxido de cálcio afetado pelos gases liberados da chaminé da indústria de vidro.: Esta pesquisa enfoca a síntese de nanopartículas de hidroxiapatita usando ácido sulfúrico, demonstrando sua utilidade na reciclagem de resíduos industriais (Abdelmoaty & Mousa, 2024).
Características e benefícios
Certificação:
Esta solução volumétrica é analisada por nosso laboratório de calibração D-K-15185-01-00 que é certificado de acordo com a norma DIN EN ISO/IEC 17025 para análise de concentrações de substâncias em soluções volumétricas pelo DAkkS (Deutsche Akkreditierungsstelle - Órgão alemão de certificação nacional). O certificado de acreditação pode ser encontrado em www.sigmaaldrich.com/ISO17025.
Embalagem
Números de estoque SKU com final "3" são SmartChemicals com etiqueta RFID para transferência perfeita de dados para o instrumento, por exemplo: xxxxxx1003 ou xxxxxxx 4003. Mais informações em www.sigmaaldrich.com/SmartChemicals
Embalagem Titripac® - todos os números de estoque SKU com final "4000, 4003, 9010, 9013” - mais informações em www.sigmaaldrich.com/Titripac
Ligação
Substitui: SX1243G-6; SX1243G-3
Nota de análise
Forma líquida
Concentração da substância 0,04975 - 0,05025 mol/l
Incerteza da medição ± 0,00015 mol/l
Atribuível ao SRM do NIST
A concentração é determinada por titulação volumétrica e refere-se a 20 °C.
A concentração da substância desta solução volumétrica é atribuível a um material de referência padrão (SRM) primário do National Institute of Standards and Technology (Instituto nacional de padrões e tecnologia, NIST), Gaithersburg, EUA (NIST SRM 723 tris(hidroximetil)-aminometano) através do padrão volumétrico de tris(hidroximetil)-aminometano (Art. N.º 1.02408), material de referência certificado de acordo com a ISO 17034, analisado por nosso laboratório de calibração certificado da Merck KGaA, Darmstadt, Alemanha de acordo com a norma DIN EN ISO/IEC 17025. A incerteza é expressa como uma medida de incerteza expandida, com um fator de cobertura k=2 que cobre um nível de confiança de 95%.
Observação: O título é um fator de correção para corrigir variações da solução volumétrica, do equipamento de titulação, de temperatura e de outras condições laboratoriais. Para obter resultados de titulação corretos, recomenda-se determinar um título com o equipamento específico do laboratório e em condições laboratoriais específicas diretamente após a abertura de um novo frasco e em intervalos de tempo regulares.
Informações legais
Titripac is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Titripur is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Met. Corr. 1
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 6
1 of 6
Ácido sulfúrico for the preparation of dilute volumetric solutions or for direct use c(H₂SO₄) = 2.5 mol/l (5 N) Combi-Titrisol
Supelco
1.09912
Ácido sulfúrico
Ácido sulfúrico for HPLC LiChropur™
Supelco
5.43827
Ácido sulfúrico
Ácido sulfúrico for the determination of fat in cheese (d 1.52) EMSURE®
Supelco
4.80531
Ácido sulfúrico
Artigos
SmartChemicals enable wireless transfer of CoA data stored on an RFID tag on the consumable bottle to the titrator, reducing effort and chance for human error. Crucial data required for the application is transmitted safely, reliably and intelligently to the instrument.