1.00731
Sulfuric acid
95-97%, for analysis EMSURE® ISO
Sinônimo(s):
Ácido sulfúrico
About This Item
product name
Ácido sulfúrico a 95% - 97%, for analysis EMSURE® ISO
Agency
reag. ISO
Nível de qualidade
densidade de vapor
<0.3 (25 °C, vs air)
pressão de vapor
0.0001 hPa ( 20 °C)
1 mmHg ( 146 °C)
linha de produto
EMSURE®
Ensaio
95-97% (alkalimetric)
forma
liquid
pH
0.3 (25 °C, 49 g/L in H2O)
pb
~290 °C (lit.)
pf
-20 °C
densidade
1.840 g/mL at 25 °C (lit.)
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤0.1 ppm
nitrate (NO3-): ≤0.2 ppm
phosphate (PO43-): ≤0.5 ppm
traços de cátion
Ag: ≤0.010 ppm
Al: ≤0.050 ppm
As: ≤0.010 ppm
Au: ≤0.050 ppm
B: ≤0.050 ppm
Ba: ≤0.050 ppm
Be: ≤0.010 ppm
Bi: ≤0.050 ppm
Ca: ≤0.1 ppm
Cd: ≤0.01 ppm
Co: ≤0.01 ppm
Cr: ≤0.020 ppm
Cu: ≤0.01 ppm
Fe: ≤0.1 ppm
Ga: ≤0.05 ppm
Ge: ≤0.02 ppm
In: ≤0.05 ppm
K: ≤0.1 ppm
Li: ≤0.01 ppm
Mg: ≤0.05 ppm
Mn: ≤0.01 ppm
Mo: ≤0.02 ppm
NH4+: ≤1 ppm
Na: ≤0.3 ppm
Ni: ≤0.02 ppm
Pb: ≤0.01 ppm
Pt: ≤0.1 ppm
Sn: ≤0.05 ppm
Sr: ≤0.01 ppm
Ti: ≤0.02 ppm
Tl: ≤0.02 ppm
V: ≤0.01 ppm
Zn: ≤0.05 ppm
Zr: ≤0.02 ppm
cadeia de caracteres SMILES
OS(O)(=O)=O
temperatura de armazenamento
no temp limit
InChI
1S/H2O4S/c1-5(2,3)4/h(H2,1,2,3,4)
chave InChI
QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- Uma investigação sistemática dos principais fatores de precipitação de ácido nucleico para otimizar o isolamento de DNA/RNA.: Esta pesquisa examina o uso de 2-propanol na precipitação de ácidos nucleicos, otimizando as condições para procedimentos de isolamento de DNA e RNA em biologia molecular (Li et al., 2020).
- Coloração de RNA e DNA em géis eletroforéticos e em citologia com suco de bagas de Vaccinium myrtillus.: Utiliza 2-propanol no processo de coloração de ácidos nucleicos em géis, melhorando a visibilidade e diferenciação das bandas de RNA e DNA (Ahokas, 2019).
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Os clientes também visualizaram
Protocolos
Photometric determination with Diacetyl monooxime
Photometric determination with Diacetyl monooxime in the sample clarified with Trichloracetic acid
Phosphorus (total) in dairy products - Photometric determination using the Phosphorus molybdenum blue method subsequent to acid mineralisation
Photometric determination with Chromazurole S subsequent to acid mineralisation
Conteúdo relacionado
Glass bottles are ideal for storing acids because they are inert and offer a long shelf life.
Photometric determination with Cuprizon subsequent to acid mineralisation