1.17048
Sulfuric acid
95-97% for COD determination
Sinônimo(s):
Sulfuric acid
About This Item
Produtos recomendados
product name
Ácido sulfúrico,
densidade de vapor
<0.3 (25 °C, vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
0.0001 hPa ( 20 °C)
1 mmHg ( 146 °C)
forma
liquid
classe(s) funcional(is) do analito
chemical oxygen demand (COD)
concentração
≤5 mg/L (CSB)
técnica(s)
photometry: suitable
pH
0.3 (25 °C, 49 g/L in H2O)
pb
~290 °C (lit.)
pf
-20 °C
densidade
1.840 g/mL at 25 °C (lit.)
compatibilidade
for use with Spectroquant® Move 100
for use with Spectroquant® Nova 60 A
for use with Spectroquant® Prove 100
for use with Spectroquant® Prove 300
for use with Spectroquant® Prove 600
temperatura de armazenamento
15-25°C
cadeia de caracteres SMILES
OS(O)(=O)=O
InChI
1S/H2O4S/c1-5(2,3)4/h(H2,1,2,3,4)
chave InChI
QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
The COD (chemical oxygen demand) expresses the amount of oxygen originating from potassium dichromate that reacts with the oxidizable substances contained in 1 l of water under the working conditions of the specified procedure.
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1