Documentos Principais
1.00713
SAFC
Ácido sulfúrico
95-98%, EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, JPE, NF
Fabricação farmacêutica
Sinônimo(s):
Ácido sulfúrico
About This Item
Fórmula linear:
H2SO4
Número CAS:
Peso molecular:
98.08
Beilstein:
2037554
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352301
Número do índice EC:
231-639-5
Agency
BP
JPE
NF
Ph. Eur.
suitable for EPA 1613
Nível de qualidade
densidade de vapor
<0.3 (25 °C, vs air)
pressão de vapor
0.0001 hPa ( 20 °C)
1 mmHg ( 146 °C)
linha de produto
EMPROVE® ESSENTIAL
Ensaio
95-97% (alkalimetric)
Formulário
liquid
concentração
95-98%
técnica(s)
API processing | salt formation: suitable
pH
0.3 (25 °C, 49 g/L in H2O)
p.e.
~290 °C (lit.)
pf
-20 °C
densidade
1.840 g/mL at 25 °C (lit.)
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤0.0002%
nitrate (NO3-): ≤0.00010%
traços de cátion
As: ≤0.000010%
Fe: ≤0.0002%
NH4+: ≤0.0005%
Pb: ≤0.0005%
V: ≤0.0002%
heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
aplicação(ões)
liquid formulation
ophthalmics
pharmaceutical
semi-solid formulation
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
OS(O)(=O)=O
InChI
1S/H2O4S/c1-5(2,3)4/h(H2,1,2,3,4)
chave InChI
QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Encontrar o excipiente certo que corresponde às suas necessidades, bem como às demandas regulatórias, pode ser um desafio difícil na formulação. Com o nosso conhecimento profundo em aplicações e o nosso conhecimento especializado em questões regulatórias, apoiamos você em todas as etapas de desenvolvimento, escalonamento e produção.
Como parte de nosso programa Emprove®, nossas matérias-primas são fornecidas com uma documentação extensa para facilitar a conformidade de seu produto farmacêutico e biofarmacêutico, transparência total da cadeia de suprimentos e mitigação de riscos. Nosso portfólio SAFC® de produtos de alta qualidade para formulação e produção biofarmacêutica e farmacêutica suporta rigorosos procedimentos de controle de qualidade e é produzido em conformidade com as diretrizes relevantes de BPF atuais.
Aplicação
O ácido sulfúrico pode ser usado como agente acidificante em várias formulações e processos farmacêuticos.
Informações legais
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 5
1 of 5
Ácido sulfúrico
Supelco
1.17048
Ácido sulfúrico
Ácido sulfúrico for inorganic trace analysis, Ultrapur
Supelco
1.01516
Ácido sulfúrico
Ácido sulfúrico for the determination of viscosity acc. to DIN EN ISO 307
Supelco
1.08131
Ácido sulfúrico