Documentos Principais
1.00748
Supelco
Sulfuric acid
98%, for the determination of nitrogen
Sinônimo(s):
Ácido sulfúrico
About This Item
Fórmula linear:
H2SO4
Número CAS:
Peso molecular:
98.08
Beilstein:
2037554
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352301
Número do índice EC:
231-639-5
NACRES:
NA.21
Nome do produto
Ácido sulfúrico 98%, for the determination of nitrogen
densidade de vapor
<0.3 (25 °C, vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
0.0001 hPa ( 20 °C)
1 mmHg ( 146 °C)
Ensaio
≥97.5% (alkalimetric)
Formulário
liquid
resíduo de ignição
≤2 ppm
pH
0.3 (25 °C, 49 g/L in H2O)
p.e.
~290 °C (lit.)
pf
-20 °C
densidade
1.840 g/mL at 25 °C (lit.)
traços de cátion
N: ≤1 ppm
temperatura de armazenamento
no temp limit
cadeia de caracteres SMILES
OS(O)(=O)=O
InChI
1S/H2O4S/c1-5(2,3)4/h(H2,1,2,3,4)
chave InChI
QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Ácido sulfúrico 98% pode ser usado no método de Kjeldahl para a determinação de nitrogênio.
Nota de análise
Teor (alcalimétrico): ≥ 97,5%
Nitrogênio (N) total: ≤ 1 ppm
Resíduo na ignição: ≤ 2 ppm
Data de validade: vide o rótulo do produto
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1