Key Documents
84727
Supelco
Ácido sulfúrico
for the determination of nitrogen, ≥97.0%
About This Item
Fórmula linear:
H2SO4
Número CAS:
Peso molecular:
98.08
Beilstein:
2037554
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12000000
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.21
grau
for inorganic trace analysis
Nível de qualidade
Agency
suitable for SM 4500 - NH3
densidade de vapor
<0.3 (25 °C, vs air)
pressão de vapor
1 mmHg ( 146 °C)
descrição
Nominally 95-98% H2SO4
Ensaio
≥97.0%
forma
liquid
qualidade
for the determination of nitrogen
Impurezas
≤0.0005% total nitrogen (N)
resíduo de ignição (900 °C)
≤0.0005%
cor
clear
pb
~290 °C (lit.)
densidade
1.840 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OS(O)(=O)=O
InChI
1S/H2O4S/c1-5(2,3)4/h(H2,1,2,3,4)
chave InChI
QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
O ácido sulfúrico pode ser produzido por destilação a seco de sulfato de ferro heptaidratado, sulfato de cobre pentaidratado. Quando esses compostos são aquecidos, eles se decompõem e formam óxidos de ferro e cobre, eliminando água e trióxido de enxofre, que se combinam para formar solução diluída de ácido sulfúrico. Ele é adequado como agente desidratante, catalisador, reagente ativo no setor químico. É adequado também para controlar o pH de soluções salinas para ácidos fumegantes fortes.
Aplicação
O ácido sulfúrico pode ser usado como reagente digestivo no método de Kjeldahl para determinação de nitrogênio.
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 2
1 of 2
Navin G. Ashar, Kiran R. Golwalkar
A Practical Guide to the Manufacture of Sulfuric Acid, Oleums, and Sulfonating Agents (2013)
Nitrogen determination by a continuous digestion and analysis system.
Ferrari, Andres.
Annals of the New York Academy of Sciences, 87, 792-800 (1960)
Francesco Riccobono et al.
Science (New York, N.Y.), 344(6185), 717-721 (2014-05-17)
Atmospheric new-particle formation affects climate and is one of the least understood atmospheric aerosol processes. The complexity and variability of the atmosphere has hindered elucidation of the fundamental mechanism of new-particle formation from gaseous precursors. We show, in experiments performed
Andreas Recke et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 193(4), 1600-1608 (2014-07-16)
Subepidermal autoimmune blistering dermatoses (AIBD) are prototypic autoantibody-mediated diseases. In epidermolysis bullosa acquisita (EBA), an autoimmune disease with severe and chronic skin blistering, autoantibodies are directed against type VII collagen. IgG is the predominant autoantibody isotype of EBA, the pathogenicity
João Almeida et al.
Nature, 502(7471), 359-363 (2013-10-08)
Nucleation of aerosol particles from trace atmospheric vapours is thought to provide up to half of global cloud condensation nuclei. Aerosols can cause a net cooling of climate by scattering sunlight and by leading to smaller but more numerous cloud