Documentos Principais
5.43827
Supelco
Sulfuric acid
98%, for HPLC LiChropur
Sinônimo(s):
Sulfuric acid
About This Item
Fórmula linear:
H2SO4
Número CAS:
Peso molecular:
98.08
Beilstein:
2037554
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116105
Número do índice EC:
231-639-5
NACRES:
NA.21
Nome do produto
Ácido sulfúrico, for HPLC LiChropur
densidade de vapor
<0.3 (25 °C, vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
0.0001 hPa ( 20 °C)
1 mmHg ( 146 °C)
Ensaio
≥98% (alkalimetric)
Formulário
liquid
técnica(s)
HPLC: suitable
pH
0.3 (25 °C, 49 g/L in H2O)
p.e.
~290 °C (lit.)
pf
-20 °C
densidade
1.840 g/mL at 25 °C (lit.)
traços de cátion
Al: ≤0.050 ppm
Ca: ≤0.20 ppm
Cu: ≤0.010 ppm
Fe: ≤0.10 ppm
K: ≤0.10 ppm
Mg: ≤0.050 ppm
Na: ≤0.50 ppm
temperatura de armazenamento
no temp limit
cadeia de caracteres SMILES
OS(O)(=O)=O
InChI
1S/H2O4S/c1-5(2,3)4/h(H2,1,2,3,4)
chave InChI
QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
Informações legais
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 6
1 of 6
Ácido sulfúrico c(H2SO4) = 0.005 mol/l (0.01 N), Titripur&#174;, reag. USP
Supelco
1.60314
Ácido sulfúrico
Ácido sulfúrico for 1000 ml, c(H&#8322;SO&#8324;) = 0.005 mol/l (0.01 N) Titrisol&#174;
Supelco
1.09982
Ácido sulfúrico
Ácido sulfúrico c(H2SO4) = 0.05 mol/l (0.1 N), Titripur&#174;, reag. USP
Supelco
1.09074
Ácido sulfúrico
Ácido sulfúrico Ultrapur
Supelco
1.01516
Ácido sulfúrico
Ácido sulfúrico OmniTrace
Supelco
SX1247
Ácido sulfúrico
Ácido sulfúrico 0.1&#160;M H2SO4 in water (0.2N), eluent concentrate for IC
Supelco
68279
Ácido sulfúrico