Documentos Principais
56778
Supelco
Triethylammonium phosphate solution
suitable for HPLC, 0.95-1.05 M
Sinônimo(s):
Buffer solution 1 M pH 3.0, TEAP
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116105
NACRES:
NB.21
Formulário
liquid
concentração
0.95-1.05 M
técnica(s)
HPLC: suitable
índice de refração
n20/D 1.358-1.362
densidade
1.045-1.600 g/mL at 20 °C
Absorção UV
λ: 210 nm Amax: ≤0.30
λ: 220 nm Amax: ≤0.20
λ: 230 nm Amax: ≤0.10
λ: 250 nm Amax: ≤0.04
λ: 500 nm Amax: ≤0.02
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OP(O)(O)=O.OP(O)(O)=O.CCN(CC)CC
InChI
1S/C6H15N.H3O4P/c1-4-7(5-2)6-3;1-5(2,3)4/h4-6H2,1-3H3;(H3,1,2,3,4)
chave InChI
UNXNGGMLCSMSLH-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Triethylammonium phosphate solution may be used as a mobile phase additive for toxicological drug screening by high-performance liquid chromatography (HPLC) and as an elution buffer in HPLC separation of DL-amino acids.
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
HPLC separation of DL-amino acids derivatized withN 2-(5-fluoro-2, 4-dinitrophenyl)-L-amino acid amides
Bruckner H and Keller-Hoehl C
Chromatographia, 30(11-12), 621-629 (1990)
Development of a high-performance liquid chromatography retention index scale for toxicological drug screening
Elliott SP and Hale KA
Journal of Chromatography. B, Biomedical Sciences and Applications, 694(1), 99-114 (1997)