Documentos Principais
56581
Supelco
Sodium perchlorate monohydrate
suitable for HPLC, LiChropur, 99.0-101.0% (T)
About This Item
Fórmula linear:
NaClO4 · H2O
Número CAS:
Peso molecular:
140.46
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116105
NACRES:
NB.21
Ensaio
99.0-101.0% (T)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
LiChropur
técnica(s)
HPLC: suitable
pH
4.5-8.0
solubilidade
H2O: 5%, clear, colorless
λ
10 % in water
Absorção UV
λ: 210 nm Amax: ≤0.1
λ: 220 nm Amax: ≤0.05
λ: 230 nm Amax: ≤0.03
λ: 240 nm Amax: ≤0.02
λ: 500 nm Amax: ≤0.02
cadeia de caracteres SMILES
O.[Na+].[O-]Cl(=O)(=O)=O
InChI
1S/ClHO4.Na.H2O/c2-1(3,4)5;;/h(H,2,3,4,5);;1H2/q;+1;/p-1
chave InChI
IXGNPUSUVRTQGW-UHFFFAOYSA-M
Aplicação
Sodium perchlorate monohydrate along with acetonitrile may be used as a mobile phase in:
  • Determination of methenamine, methenamine mandelate and methenamine hippurate in pharmaceutical preparations using ion-exchange high-performance liquid chromatography (HPLC).
  • Development and validation of RP-HPLC method for the dissolution and assay of etoricoxib in pharmaceutical dosage forms.
  • Determination of nitrate and nitrite by HPLC in human plasma.
Informações legais
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Pictogramas
Flame over circleExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 1
Código de classe de armazenamento
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 2
1 of 2
Acesulfame K for food analysis, ≥99.0%
Supelco
04054
Acesulfame K
Determination of nitrate and nitrite by high-performance liquid chromatography in human plasma
Jedlickova V, et al.
Journal of Chromatography. B, Biomedical Sciences and Applications, 780(1), 193-197 (2002)