grau
ACS reagent
Nível de qualidade
Agency
suitable for EPA 300
Ensaio
≥99.0%
Formulário
powder or crystals
Impurezas
≤0.001% N compounds
≤0.005% insolubles
pf
248-261 °C (lit.)
solubilidade
water: soluble
traços de ânion
bromate (BrO3-): ≤0.015%
chloride (Cl-): ≤0.005%
sulfate (SO42-): ≤0.001%
traços de cátion
Ca: ≤0.005%
Fe: ≤5 ppm
K: ≤0.01%
Mg: ≤0.002%
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[O-]Cl(=O)=O
InChI
1S/ClHO3.Na/c2-1(3)4;/h(H,2,3,4);/q;+1/p-1
chave InChI
YZHUMGUJCQRKBT-UHFFFAOYSA-M
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Ox. Sol. 1
Código de classe de armazenamento
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?