1.05614
Hipoclorito de sódio
(6-14% active chlorine) EMPLURA®
Sinônimo(s):
Sodium hypochlorite solution, Soda bleaching lye, Eau de Labarraque
About This Item
Produtos recomendados
Agency
suitable for SM 4500 - NH3
Nível de qualidade
pressão de vapor
20 hPa ( 20 °C)
linha de produto
EMPLURA®
forma
liquid
concentração
6-14% (NaClO)
Impurezas
≤1.0% Free alkali (acidimetric, as NaOH)
pH
12-13 (20 °C in H2O)
pb
102 °C/1013 hPa
pf
-20 °C
densidade
1.22-1.25 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[O-]Cl
InChI
1S/ClO.Na/c1-2;/q-1;+1
chave InChI
SUKJFIGYRHOWBL-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- A Mechanistic Spectrum of O-H Bond Cleavage Observed for Reactions of Phenols with a Manganese Superoxo Complex.: This article provides a mechanistic understanding of the reactivity of phenols, such as 4-nitrophenol, with manganese superoxo complexes, potentially leading to new catalytic methods for environmental and synthetic applications (Tian et al., 2024).
Nota de análise
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Protocolos
Preparation of a standard solution for Monochloramine.
AQA Standard for free chlorine - Preparation of a standard solution for free chlorine