F9291
ANTI-FLAG® M2 monoclonal
clone M2, purified immunoglobulin, buffered aqueous glycerol solution
Sinônimo(s):
Anti-ddddk, Anti-dykddddk
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
conjugado
biotin conjugate
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
M2, monoclonal
forma
buffered aqueous glycerol solution
reatividade de espécies
all
concentração
~1 mg/mL
técnica(s)
dot blot: suitable (chemiluminescent detection)
Isotipo
IgG1
sequência de imunogênio
DYKDDDDK
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Aplicação
Antibody is suitable for immunofluorescence, western blotting, microscopy applications and for the formation of avidin-biotin complexes.
Learn more product details in our FLAG® application portal.
forma física
Nota de preparo
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Os clientes também visualizaram
Artigos
Glycan Labeling