A9594
ANTI-FLAG® M2 monoclonal
clone M2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution (Supplied as a solution in 10 mM sodium phosphate)
Sinônimo(s):
Anti-ddddk, Anti-dykddddk
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
conjugado
CY3 conjugate
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
M2, monoclonal
forma
buffered aqueous solution (Supplied as a solution in 10 mM sodium phosphate)
reatividade de espécies
all
concentração
~1 mg/mL
técnica(s)
direct immunofluorescence: 10 μg/mL using mammalian cells fixed with methanol:acetone
Isotipo
IgG1
sequência de imunogênio
DYKDDDDK
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Aplicação
Western Blotting (1 paper)
Learn more product details in our FLAG® application portal.
forma física
Nota de preparo