MAB3118
Anti-DYKDDDDK (FLAG® epitope tag) Antibody, clone 2EL-1B11
ascites fluid, clone 2EL-1B11, Chemicon®
Sinônimo(s):
Anti-FLAG Antibody, FLAG Tag Antibody
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
ascites fluid
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
2EL-1B11, monoclonal
reatividade de espécies
vertebrates, E. coli
reatividade da espécie (prevista por homologia)
rat
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Descrição geral
FLAG® is a registered trademark of Sigma-Aldrich Biotechnology LP and Sigma-Aldrich Co.
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
A 1:1,000-1:5,000 dilution of a previous lot was used in IF.
Immunoprecipitation:
A 1:1,000-1:5,000 dilution of a previous lot was used IP on recombinant proteins.
ELISA:
A 1:1,000-1:5,000 dilution of a previous lot was used in Enzyme-linked immunosorbent assay on recombinant proteins.
Note: Does not require Ca++ for binding.
Immunoblotting:
on recombinant proteins
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Epitope Tags & General Use
Epitope Tags
Qualidade
Western Blot Analysis:
1:500 dilution of this lot detected Flag mTor on Flag-mTOR blot.
Ligação
forma física
Armazenamento e estabilidade
Handling Recommendations: Upon receipt, and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Nota de análise
Cells transfected with FLAG-tagged fusion vector
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1