A9469
ANTI-FLAG® M2 monoclonal
clone M2, purified immunoglobulin, buffered aqueous glycerol solution
Sinônimo(s):
Anti-ddddk, Anti-dykddddk
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
alkaline phosphatase conjugate
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
M2, monoclonal
forma
buffered aqueous glycerol solution
reatividade de espécies
all
concentração
~1 mg/mL
técnica(s)
indirect ELISA: 1:20,000
Isotipo
IgG1
sequência de imunogênio
DYKDDDDK
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... ALPL(249)
Descrição geral
Aplicação
Western Blotting (1 paper)
- in direct tissue blot immunoassay of sweet orange petioles samples
- in screening internalization of delta opioid receptor
- for screening cell-free protein expression using ELISA
forma física
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3