B1911
BCIP®/NBT
alkaline phosphatase substrate, chromogenic, liquid
Sinônimo(s):
5-bromo-4-chloro-3-indolyl-phosphate / Nitro blue tetrazolium chloride solution, BCIP/NBT Alkaline Phosphatase Substrate solution
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
BCIP®/NBT Liquid Substrate System, ready to use solution
Formulário
liquid
temperatura de armazenamento
2-8°C
Aplicação
- for staining alkaline phosphatase(ALP) in bone marrow stromal cells
- as a substrate in western blot detection of matrix metalloproteinase-2 specific antibody
- as a substrate for streptavidin-alkaline phosphatase in the enzyme-linked immunospot (ELISpot) assays
Atenção
Informações legais
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Nitroblue Tetrazolium (NBT) is used with the alkaline phosphatase substrate 5-Bromo- 4-Chloro-3-Indolyl Phosphate (BCIP) in western blotting and immunohistological staining procedures. These substrate systems produce an insoluble NBT diformazan end product that is blue to purple in color and can be observed visually.