E2636
ExtrAvidin® –Alkaline Phosphatase
buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Alkaline Phosphatase Reagent, ExtrAvidin Alkaline Phosphatase
About This Item
Produtos recomendados
conjugado
alkaline phosphatase conjugate
Nível de qualidade
Formulário
buffered aqueous solution
técnica(s)
dot blot: 1:300,000
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:100 using human tissues sections
indirect ELISA: 1:60,000
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Aplicação
- Dot blot
- Immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections)
- Indirect ELISA
- Enzyme linked immunosorbent assay (ELISA)
- Enzyme-linked immunosorbent spot (ELISPOT) analysis
- Competitive ELISA
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Nota de preparo
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
The enzyme-linked immunosorbent spot (ELISpot ) assay enables visualization of multiple secretory products from a single responding cell. The ELISpot provides both qualitative (type of immune protein) and quantitative (number of responding cells) information.