E2761
ExtrAvidin®−FITC
buffered aqueous solution
About This Item
Produtos recomendados
conjugado
FITC conjugate
Nível de qualidade
Formulário
buffered aqueous solution
Extensão da rotulagem
3-6 mol fluorochrome per mol protein
técnica(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 20 μg/mL using human tissues
indirect immunofluorescence: 1:200
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
- immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections) at a concentration of 20μg/mL using human tissues.
- Immunofluorescence†
- competitive binding assay
forma física
Nota de preparo
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)