SML2135
Biotinyl tyramide
≥97% (HPLC), powder, tyramide signal amplifier
Sinônimo(s):
(3aS,4S,6aR)-Hexahydro-N-[2-(4-hydroxyphenyl)ethyl]-2-oxo-1H-thieno[3,4-d]imidazole-4-pentanamide, BP, Biotin-Phenol
About This Item
Produtos recomendados
product name
Biotinyl tyramide, ≥97% (HPLC)
Ensaio
≥97% (HPLC)
forma
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C(NCCC1=CC=C(O)C=C1)CCCC[C@@H]2SC[C@@]3([H])[C@]2([H])NC(N3)=O
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3