93510
(S)-Trolox methyl ether
for chiral derivatization, LiChropur™, ≥98.0%
Sinônimo(s):
(S)-6-Methoxy-2,5,7,8-tetramethylchromane-2-carboxylic acid
About This Item
Produtos recomendados
grau
for chiral derivatization
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (sum of enantiomers, HPLC)
≥98.0%
forma
powder
atividade óptica
[α]20/D −69±2°, c = 1% in ethanol
pureza óptica
enantiomeric ratio: ≥99.5:0.5 (HPLC)
qualidade
LiChropur™
técnica(s)
HPLC: suitable
pf
143-145 °C
cadeia de caracteres SMILES
COc1c(C)c(C)c2O[C@@](C)(CCc2c1C)C(O)=O
InChI
1S/C15H20O4/c1-8-9(2)13-11(10(3)12(8)18-5)6-7-15(4,19-13)14(16)17/h6-7H2,1-5H3,(H,16,17)/t15-/m0/s1
chave InChI
MNBMVDGIDVXTOF-HNNXBMFYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
- analysis of chiral alcohols by capillary gas chromatography (GC) and supercritical fluid chromatography (SFC)
- enantiomeric separation of several benzodiazepines using gas chromatography (GC), supercritical fluid chromatography (SFC) and subcritical fluid chromatography techniques
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)