D9132
2,2-difenil-1-picril-hidrazila
Sinônimo(s):
2,2-Difenil-1-(2,4,6-trinitrofenil) hidrazila, DPPH, Radical 1,1-Difenil-2-picril-hidrazila
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
powder
Nível de qualidade
cor
green
pf
~135 °C (dec.) (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[O-][N+](=O)c1cc(c([N]N(c2ccccc2)c3ccccc3)c(c1)[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C18H12N5O6/c24-21(25)15-11-16(22(26)27)18(17(12-15)23(28)29)19-20(13-7-3-1-4-8-13)14-9-5-2-6-10-14/h1-12H
chave InChI
HHEAADYXPMHMCT-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- Radical estável p-fenólico 2,2-difenil-1-picril-hidrazil (DPPH) adsorvido nos cotovelos de uma superfície de ouro reconstruída 22×3 (Au (111)): Este estudo concentra-se na investigação em nível de molécula única do radical orgânico estável DPPH, explorando suas características de adsorção e interação em uma superfície de ouro, o que é crucial para entender fenômenos magnéticos livres de metal em escalas subnanométricas (R Vranik et al., 2020).
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Self-react. C - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
4.1A - Other explosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?