11557
Ácido 2,2′-azino-bis(3-etilbenzotiazolina-6-sulfônico)
chromogenic, ≥98% (HPLC), powder or crystals
Sinônimo(s):
AzBTS-(NH4)2, Sal de diamônio 2,2′-azino-bis(3-etilbenzotiazolina-6-sulfonato)
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Ácido 2,2′-azino-bis(3-etilbenzotiazolina-6-sulfônico), ≥98% (HPLC)
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder or crystals
Impurezas
≤6.0% water
solubilidade
H2O: 10 mg/mL, slightly hazy to clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[NH4+].[NH4+].CCN1C(\Sc2cc(ccc12)S([O-])(=O)=O)=N\N=C3/Sc4cc(ccc4N3CC)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C18H18N4O6S4.2H3N/c1-3-21-13-7-5-11(31(23,24)25)9-15(13)29-17(21)19-20-18-22(4-2)14-8-6-12(32(26,27)28)10-16(14)30-18;;/h5-10H,3-4H2,1-2H3,(H,23,24,25)(H,26,27,28);2*1H3/b19-17-,20-18-;;
chave InChI
OHDRQQURAXLVGJ-AXMZSLBLSA-N
Aplicação
- in the radical scavenging assay to test the antioxidant property of Pinus densiflora bark (PDB) extracts
- to test the antioxidant capacity (AOC) of Aloe vera samples
- as a substrate for streptavidin-horse radish peroxidase (HRPO) in enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)