Documentos Principais
194430
Sigma-Aldrich
ABTS Chromophore, Diammonium Salt
Sinônimo(s):
ABTS Chromophore, Diammonium Salt, 2,2ʹ-Azino-bis(3-ethylbenzthiazoline-6-sulfonic Acid), 2NH₄
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C18H18N4O6S4 · (NH3)2
Número CAS:
Peso molecular:
548.68
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116133
NACRES:
NA.41
descrição
RTECS - DL7002000
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
crystals
powder
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[S](=O)(=O)(O)c1cc2c(cc1)N(\C(=N\N=C3/Sc4c(ccc(c4)[S](=O)(=O)O)N/3CC)\S2)CC.N.N
InChI
1S/C18H18N4O6S4.2H3N/c1-3-21-13-7-5-11(31(23,24)25)9-15(13)29-17(21)19-20-18-22(4-2)14-8-6-12(32(26,27)28)10-16(14)30-18;;/h5-10H,3-4H2,1-2H3,(H,23,24,25)(H,26,27,28);2*1H3/b19-17-,20-18-;;
chave InChI
OHDRQQURAXLVGJ-AXMZSLBLSA-N
Descrição geral
Useful as a substrate for ELISA; acts as a hydrogen donor in peroxidase reactions. Radical cation has absorption maximum at 414 nm.
Advertência
Toxicity: Irritant (B)
Reconstituição
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C) for long-term storage or refrigerate (4°C) for short-term storage. Stock solutions are stable for up to 1 week at 4°C or for up to 4 months at -20°C.
Outras notas
Groome, N.P. 1980. J. Clin. Chem. Clin. Biochem.18, 345.
Childs, R.E. and Bardsley, W.G. 1975. Biochem. J.145, 93.
Informações legais
ABTS is a trademark of Boehringer Mannheim Corp.
ABTS is a trademark of Roche
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2