Key Documents
A1888
Sigma-Aldrich
Ácido 2,2′-azino-bis(3-etilbenzotiazolina-6-sulfônico)
≥98% (HPLC), chromogenic, powder
Sinônimo(s):
AzBTS-(NH4)2, Sal de diamônio 2,2′-azino-bis(3-etilbenzotiazolina-6-sulfonato)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C18H24N6O6S4
Número CAS:
Peso molecular:
548.68
Beilstein:
7329461
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352204
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.83
product name
Ácido 2,2′-azino-bis(3-etilbenzotiazolina-6-sulfônico), ≥98% (HPLC)
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
solubilidade
water: 10 mg/mL, clear to slightly hazy
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[NH4+].[NH4+].CCN1C(\Sc2cc(ccc12)S([O-])(=O)=O)=N\N=C3/Sc4cc(ccc4N3CC)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C18H18N4O6S4.2H3N/c1-3-21-13-7-5-11(31(23,24)25)9-15(13)29-17(21)19-20-18-22(4-2)14-8-6-12(32(26,27)28)10-16(14)30-18;;/h5-10H,3-4H2,1-2H3,(H,23,24,25)(H,26,27,28);2*1H3/b19-17-,20-18-;;
chave InChI
OHDRQQURAXLVGJ-AXMZSLBLSA-N
Descrição geral
O ABTS, ácido 2,2′-azino-bis(3-etilbenzotiazolina-6-sulfônico) é um composto químico solúvel em água usado como substrato cromogênico:
  • ABTS com peróxido de hidrogênio para reação com enzimas peroxidase (como a HRP, por exemplo).
  • ABTS com lacase ou bilirrubina oxidase.
O ABTS é usado principalmente em procedimentos de ELISA (ensaio de imunoabsorção enzimática).
Uma reação de peroxidase de ABTS na presença de peróxido de hidrogênio produz um produto final solúvel verde que pode ser lido por espectrofotometria em 405 nm. A reação pode ser interrompida com dodecil sulfato de sódio (SDS) a 1%. ††† O ABTS, o sal diamônio de ácido 2,2′-azino-bis(3-etilbenzotiazolina-6-sulfônico) é fotossensível.
Aplicação
  • O sal diamônio de ácido 2,2′-azino-bis(3-etilbenzotiazolina-6-sulfônico) foi usado como substrato em ELISA (ensaio de imunoabsorção enzimática).
  • O ABTS é amplamente utilizado pela indústria alimentícia para medir a capacidade antioxidante em diferentes alimentos.
  • O ABTS também é usado para monitorar as concentrações de glicose em diferentes soluções, inclusive soro sanguíneo.
  • É recomendado para procedimentos de ELISA (micropoços) e não é recomendado para aplicações de membrana. Como é menos facilmente oxidado que os substratos TMB e OPD, o ABTS é menos sensível para aplicações de ELISA. Portanto, o ABTS tem certa vantagem sobre o TMB e o OPD em casos de resultados com grande interferência.
O sal diamônio de ácido 2,2′-azino-bis(3-etilbenzotiazolina-6-sulfônico) é um substrato da peroxidase adequado para uso em procedimentos de ELISA. Esse substrato gera um produto final solúvel que é de cor verde e pode ser lido por espectrofotometria em 405 nm. A reação pode ser interrompida com dodecilsulfato de sódio (SDS) a 1%. Recomendado para procedimentos de ELISA (micropoços). Não recomendado para aplicações de membrana.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Visite a Biblioteca de Documentos
Crowther JR
ELISA: Theory and Practice (1995)
A simple, specific, and highly sensitive blocking enzyme-linked immunosorbent assay for detection of antibodies to bovine herpesvirus 1.
Kramps JA et al.
Journal of Clinical Microbiology, 32, 2175-2175 (1994)
Evaluation of ELISA with ABTS, 2-2'-azino-di-(3-ethylbenzthiazoline sulfonic acid), as the substrate of peroxidase and its application to the diagnosis of schistosomiasis.
Matsuda H et al.
The Japanese Journal of Experimental Medicine, 54, 131-131 (1984)
Structure-based mutagenesis of herpes simplex virus glycoprotein D defines three critical regions at the gD-HveA/HVEM binding interface.
Connolly SA et al.
Journal of Virology, 77, 8127-8127 (2003)
Expression of glucocorticoid resistance following social stress requires a second signal.
Avitsur R et al.
Journal of Leukocyte Biology, 74, 507-507 (2003)
Artigos
Nitroblue Tetrazolium (NBT) is used with the alkaline phosphatase substrate 5-Bromo- 4-Chloro-3-Indolyl Phosphate (BCIP) in western blotting and immunohistological staining procedures. These substrate systems produce an insoluble NBT diformazan end product that is blue to purple in color and can be observed visually.