Documentos Principais
93363
Sigma-Aldrich
Cloridrato de Trizma®
BioUltra, for molecular biology, ≥99.0% (AT)
Sinônimo(s):
Cloridrato de trometamina, TRIS, TRIS HCl, Tris(hidroximetil)-aminometano
About This Item
Fórmula linear:
NH2C(CH2OH)3 · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
157.60
Beilstein:
3675235
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161700
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.25
grau
for molecular biology
linha de produto
BioUltra
Ensaio
≥99.0% (AT)
Formulário
powder or crystals
Impurezas
DNases, none detected
RNases, none detected
insoluble matter, passes filter test
phosphatases, none detected
proteases, none detected
resíduo de ignição
≤0.2% (as SO4)
perda
≤0.2% loss on drying, 110 °C
pH
2.5-4.0 (25 °C, 4 M in H2O)
faixa de pH útil
7.0-9.0
pKa (25 °C)
8.1
pf
150-152 °C
solubilidade
H2O: 4 M at 20 °C, clear, colorless
traços de ânion
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
traços de cátion
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
λ
4 M in H2O
Absorção UV
λ: 260 nm Amax: 0.12
λ: 280 nm Amax: 0.08
cadeia de caracteres SMILES
Cl.NC(CO)(CO)CO
InChI
1S/C4H11NO3.ClH/c5-4(1-6,2-7)3-8;/h6-8H,1-3,5H2;1H
chave InChI
QKNYBSVHEMOAJP-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Trizma is used in the formulation of buffer solutions in the pH range between 7.5 and 8.5. Tris buffer solutions are widely used in cell and molecular biology for processes such as protein and nucleic acid extraction and purification. Trizma based buffers are also in column chromatography and in gel electrophoresis. Trizma hydrochloride is used as a general reagent for the preparation of all types of Tris buffers.
Outras notas
Os valores de pH de todos os tampões são dependentes da temperatura e da concentração. Para tampões Tris, o pH aumenta cerca de 0,03 unidade por °C de diminuição na temperatura e diminui 0,03-0,05 unidade por diluição de 10 vezes. Para aplicações precisas, use um medidor de pH cuidadosamente calibrado com eletrodo de combinação de vidro/calomelano.
Component of extraction buffer e.g. phenol extraction of DNA or RNAcitation; Buffer component of separating and stacking gels in the characterization of in vitro translation products by SDS-PAGEcitation.
Easily compare specifications for Trizma HCl products with the Trizma HCl specification table.
Component of extraction buffer e.g. phenol extraction of DNA or RNA; Buffer component of separating and stacking gels in the characterization of in vitro translation products by SDS-PAGE.
Informações legais
Trizma is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Santiago Vilanova et al.
Plant methods, 16, 110-110 (2020-08-15)
The use of sequencing and genotyping platforms has undergone dramatic improvements, enabling the generation of a wealth of genomic information. Despite this progress, the availability of high-quality genomic DNA (gDNA) in sufficient concentrations is often a main limitation, especially for
D Sirieix et al.
American journal of respiratory and critical care medicine, 155(3), 957-963 (1997-03-01)
Metabolic acidosis induces a decrease in the developed force of cardiac muscle by affecting every step of the excitation--contraction coupling pathway. Due to transient worsening in intracellular acidosis, the value of administering sodium bicarbonate therapeutically during acute acidosis has been
G G Nahas et al.
Drugs, 55(2), 191-224 (1998-03-20)
THAM (trometamol; tris-hydroxymethyl aminomethane) is a biologically inert amino alcohol of low toxicity, which buffers carbon dioxide and acids in vitro and in vivo. At 37 degrees C, the pK (the pH at which the weak conjugate acid or base
Characterization of in vitro translation products.
R Jagus
Methods in enzymology, 152, 296-304 (1987-01-01)
Large- and small-scale phenol extractions.
D M Wallace
Methods in enzymology, 152, 33-41 (1987-01-01)